1H-Indazole-5-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR60062-1G OR60062-5G
APOSOR60062-1GEA 23.4 EUR
APOSOR60062-1G APOSOR60062-5G
1H-Indazole-5-carboxylic acid
1H-Indazole-5-carboxylic acid
Formule: C₈H₆N₂O₂
Smeltpunt: 318…322 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06804570
CAS nummer: 61700-61-6