1H-Indazole-7-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR60064-1G OR60064-10G OR60064-5G
APOSOR60064-1GEA 29.2 EUR
APOSOR60064-1G APOSOR60064-10G APOSOR60064-5G
1H-Indazole-7-carboxylic acid 97%
1H-Indazole-7-carboxylic acid
Formule: C₈H₆N₂O₂
Smeltpunt: 222…225 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06804572
CAS nummer: 677304-69-7