2-Chloro-4-hydroxypyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR60066-25G OR60066-5G OR60066-1G
APOSOR60066-25GEA 58.4 EUR
APOSOR60066-25G APOSOR60066-5G APOSOR60066-1G
2-Chloro-4-hydroxypyridine
2-Chloro-4-hydroxypyridine
Formule: C₅H₄ClNO
Smeltpunt: 169…172 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01646108
CAS nummer: 17368-12-6
EINECS: 241-399-3