5-Aminopyridin-2(1H)-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR60068-5G OR60068-100G OR60068-25G
APOSOR60068-5GEA 76 EUR
APOSOR60068-5G APOSOR60068-100G APOSOR60068-25G
5-Aminopyridin-2(1H)-one
5-Aminopyridin-2(1H)-one
Formule: C₅H₆N₂O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03427652
CAS nummer: 33630-94-3