2-Bromo-3-(bromomethyl)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR60069-1G OR60069-250MG
APOSOR60069-1GEA 271 EUR
APOSOR60069-1G APOSOR60069-250MG
2-Bromo-3-(bromomethyl)pyridine
2-Bromo-3-(bromomethyl)pyridine
Formule: C₆H₅Br₂N
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08276299
CAS nummer: 94446-97-6