Capronzuur 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR6007-100G OR6007-500G OR6007-25G
APOSOR6007-100GEA 70.1 EUR
APOSOR6007-100G APOSOR6007-500G APOSOR6007-25G
Capronzuur 99%
Capronzuur
Formule: C₆H₁₂O₂
Kookpunt: 202…203 °C
Smeltpunt: –3 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004421
CAS nummer: 142-62-1