Isoquinoline-6-amine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR60070-1G OR60070-5G OR60070-10G
APOSOR60070-1GEA 22 EUR
APOSOR60070-1G APOSOR60070-5G APOSOR60070-10G
Isoquinoline-6-amine 97%
Isoquinoline-6-amine
Formule: C₉H₈N₂
Smeltpunt: 214…216 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04114862
CAS nummer: 23687-26-5