6-Isoquinolineboronic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR60071-1G OR60071-250MG
APOSOR60071-1GEA 238 EUR
APOSOR60071-1G APOSOR60071-250MG
6-Isoquinolineboronic acid 95%
6-Isoquinolineboronic acid
Formule: C₉H₈BNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10697418
CAS nummer: 899438-92-7