8-Isoquinolineboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Isoquinolin-8-ylboronic acid
OR60072-1G OR60072-250MG
APOSOR60072-1GEA 264 EUR
APOSOR60072-1G APOSOR60072-250MG
8-Isoquinolineboronic acid
8-Isoquinolineboronic acid
Formule: C₉H₈BNO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11044913
CAS nummer: 721401-43-0