4-Isoquinolinecarboxylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR60073-1G OR60073-5G
APOSOR60073-1GEA 0 EUR
APOSOR60073-1G APOSOR60073-5G
4-Isoquinolinecarboxylic acid 98%
4-Isoquinolinecarboxylic acid
Formule: C₁₀H₇NO₂
Smeltpunt: 265…275 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00094344
CAS nummer: 7159-36-6