2-Cyano-5-bromomethylpyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR60075-1G OR60075-5G
APOSOR60075-1GEA 284 EUR
APOSOR60075-1G APOSOR60075-5G
2-Cyano-5-bromomethylpyridine
2-Cyano-5-bromomethylpyridine
Formule: C₇H₅BrN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09037857
CAS nummer: 308846-06-2