6-Amino-1-indanone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR60076-1G OR60076-250MG
APOSOR60076-1GEA 29.2 EUR
APOSOR60076-1G APOSOR60076-250MG
6-Amino-1-indanone
6-Amino-1-indanone
Formule: C₉H₉NO
Smeltpunt: 165 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00100747
CAS nummer: 69975-65-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III