2-Methylisonicotinic acid, Technical Grade
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR60082-1G
OR60082-250MG
OR60082-5G
APOSOR60082-1GEA
22
EUR
APOSOR60082-1G
APOSOR60082-250MG
APOSOR60082-5G
2-Methylisonicotinic acid, Technical Grade
2-Methylisonicotinic acid
Formule:
C₇H₇NO₂ Smeltpunt: 295…300 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00513435 CAS nummer: 4021-11-8 |