4-Methoxy-3-pyridineboronic acid hydrate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR60085-1G OR60085-5G
APOSOR60085-1GEA 125 EUR
APOSOR60085-1G APOSOR60085-5G
4-Methoxy-3-pyridineboronic acid hydrate
4-Methoxy-3-pyridineboronic acid hydrate
Formule: C₆H₈BNO₃·H₂O
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD07186213
CAS nummer: 1256355-26-6