Cyclobutylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR60086-5G OR60086-1G
APOSOR60086-5GEA 220 EUR
APOSOR60086-5G APOSOR60086-1G
Cyclobutylboronic acid
Cyclobutylboronic acid
Formule: C₄H₉BO₂
Smeltpunt: 118…123 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06798108
CAS nummer: 849052-26-2