4,7-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR60087-5G OR60087-25G
APOSOR60087-5GEA 29.2 EUR
APOSOR60087-5G APOSOR60087-25G
4,7-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole
4,7-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole
Formule: C₆H₂Br₂N₂S
Smeltpunt: 186…190 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00658844
CAS nummer: 15155-41-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III