2-Formyl-3-picoline 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Methylpyridine-2-carboxaldehyde, 3-Methylpicolinaldehyde
OR60091-1G OR60091-5G
APOSOR60091-1GEA 22 EUR
APOSOR60091-1G APOSOR60091-5G
2-Formyl-3-picoline 96%
2-Formyl-3-picoline
Formule: C₇H₇NO
Kookpunt: 84 °C/12,8mmHg
Smeltpunt: 8 °C
Dichtheid: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 73 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02181144
CAS nummer: 55589-47-4