4-Bromo-2-methylbenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR60101-1G OR60101-5G
APOSOR60101-1GEA 22 EUR
APOSOR60101-1G APOSOR60101-5G
4-Bromo-2-methylbenzaldehyde
4-Bromo-2-methylbenzaldehyde
Formule: C₈H₇BrO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07787171
CAS nummer: 24078-12-4