4-Chloro-5-nitropyridin-2(1H)-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Chloro-2-hydroxy-5-nitropyridine
OR60104-1G OR60104-250MG
APOSOR60104-1GEA 79.1 EUR
APOSOR60104-1G APOSOR60104-250MG
4-Chloro-5-nitropyridin-2(1H)-one
4-Chloro-5-nitropyridin-2(1H)-one
Formule: C₅H₃ClN₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11046303
CAS nummer: 850663-54-6