2-Bromo-5-chloropyrazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR60106-1G OR60106-5G
APOSOR60106-1GEA 24.6 EUR
APOSOR60106-1G APOSOR60106-5G
2-Bromo-5-chloropyrazine
2-Bromo-5-chloropyrazine
Formule: C₄H₂BrClN₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08460074
CAS nummer: 912773-21-8