1H-Indazole-4-boronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR60110-100MG OR60110-250MG
APOSOR60110-100MGEA 22 EUR
APOSOR60110-100MG APOSOR60110-250MG
1H-Indazole-4-boronic acid
1H-Indazole-4-boronic acid
Formule: C₇H₇BN₂O₂
Smeltpunt: 166…168 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09878901
CAS nummer: 1023595-17-6