1H-Indazole-5-boronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR60111-1G OR60111-250MG
APOSOR60111-1GEA 57 EUR
APOSOR60111-1G APOSOR60111-250MG
1H-Indazole-5-boronic acid
1H-Indazole-5-boronic acid
Formule: C₇H₇BN₂O₂
Smeltpunt: 175…180 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06739151
CAS nummer: 338454-14-1
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable