1H-Indazole-6-boronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1H-Indazol-6-ylboronic acid, 6-Indazolyboronic acid, 1H-Indazol-6-yl-6-boronic acid
OR60112-1G OR60112-5G
APOSOR60112-1GEA 51.2 EUR
APOSOR60112-1G APOSOR60112-5G
1H-Indazole-6-boronic acid
1H-Indazole-6-boronic acid
Formule: C₇H₇BN₂O₂
Smeltpunt: 180…184 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04972419
CAS nummer: 885068-10-0