6-Bromo-3-iodo-1H-indazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR60115-1G OR60115-5G OR60115-25G
APOSOR60115-1GEA 22 EUR
APOSOR60115-1G APOSOR60115-5G APOSOR60115-25G
6-Bromo-3-iodo-1H-indazole
6-Bromo-3-iodo-1H-indazole
Formule: C₇H₄BrIN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07781599
CAS nummer: 885521-88-0