5-Bromo-3-iodo-1H-indazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR60116-1G OR60116-250MG OR60116-5G
APOSOR60116-1GEA 76.2 EUR
APOSOR60116-1G APOSOR60116-250MG APOSOR60116-5G
5-Bromo-3-iodo-1H-indazole
5-Bromo-3-iodo-1H-indazole
Formule: C₇H₄BrIN₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07781637
CAS nummer: 459133-66-5