Methyl-3-iodo-1H-indazole-5-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR60118-100MG OR60118-1G OR60118-250MG
APOSOR60118-100MGEA 22 EUR
APOSOR60118-100MG APOSOR60118-1G APOSOR60118-250MG
Methyl-3-iodo-1H-indazole-5-carboxylate
Methyl-3-iodo-1H-indazole-5-carboxylate
Formule: C₉H₇IN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06739144
CAS nummer: 885271-25-0