p-Kresol 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR6012-1KG OR6012-5KG OR6012-25G OR6012-250G
APOSOR6012-1KGEA 87.6 EUR
APOSOR6012-1KG APOSOR6012-5KG APOSOR6012-25G APOSOR6012-250G
p-Kresol 99%
p-Kresol
Formule: C₇H₈O
Kookpunt: 202 °C
Smeltpunt: 32…34 °C
Dichtheid: 1,034 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 85 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002376
CAS nummer: 106-44-5
EINECS: 203-398-6
UN: 3455
ADR: 6.1+8,II