N-Methyl-4-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR60123-1G OR60123-250MG OR60123-500MG OR60123-2.5G
APOSOR60123-1GEA 513 EUR
APOSOR60123-1G APOSOR60123-250MG APOSOR60123-500MG APOSOR60123-2.5G
N-Methyl-4-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzylamine
N-Methyl-4-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzylamine
Formule: C₁₃H₂₀N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08060619
CAS nummer: 884507-40-8
UN: 2735
ADR: 8,III