1-Hydroxy-2-naphthoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR60129-100G OR60129-250G OR60129-5G OR60129-500G
APOSOR60129-100GEA 24.9 EUR
APOSOR60129-100G APOSOR60129-250G APOSOR60129-5G APOSOR60129-500G
1-Hydroxy-2-naphthoic acid
1-Hydroxy-2-naphthoic acid
Formule: C₁₁H₈O₃
Vlampunt: 150 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003960
CAS nummer: 86-48-6
EINECS: 201-674-0