5-Chloro-2-methoxyphenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR60133-1G OR60133-250MG OR60133-5G
APOSOR60133-1GEA 67.2 EUR
APOSOR60133-1G APOSOR60133-250MG APOSOR60133-5G
5-Chloro-2-methoxyphenol
5-Chloro-2-methoxyphenol
Formule: C₇H₇ClO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11100133
CAS nummer: 3743-23-5