3-Bromo-2-cyano-5-methylpyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Bromo-5-methylpicolinonitrile, 3-Bromo-5-methylpyridine-2-carbonitrile
OR60144-1G OR60144-10G OR60144-5G
APOSOR60144-1GEA 88.2 EUR
APOSOR60144-1G APOSOR60144-10G APOSOR60144-5G
3-Bromo-2-cyano-5-methylpyridine 95%
3-Bromo-2-cyano-5-methylpyridine
Formule: C₇H₅BrN₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD16988815
CAS nummer: 474824-78-7