3-Bromo-5-methylpicolinic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Bromo-5-methylpyridine-2-carboxylic acid
OR60145-1G OR60145-5G OR60145-10G
APOSOR60145-1GEA 71.6 EUR
APOSOR60145-1G APOSOR60145-5G APOSOR60145-10G
3-Bromo-5-methylpicolinic acid 97%
3-Bromo-5-methylpicolinic acid
Formule: C₇H₆BrNO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD17214206
CAS nummer: 1211515-68-2