4-Ethyl-1H-pyrazol-3-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Amino-4-ethyl-1H-pyrazole
OR60148-1G OR60148-5G
APOSOR60148-1GEA 219 EUR
APOSOR60148-1G APOSOR60148-5G
4-Ethyl-1H-pyrazol-3-amine
4-Ethyl-1H-pyrazol-3-amine
Formule: C₅H₉N₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06797570
CAS nummer: 43024-15-3