5-Bromo-2-chloro-3-methoxypyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR60155-5G OR60155-10G
APOSOR60155-5GEA 278 EUR
APOSOR60155-5G APOSOR60155-10G
5-Bromo-2-chloro-3-methoxypyridine
5-Bromo-2-chloro-3-methoxypyridine
Formule: C₆H₅BrClNO
Smeltpunt: 68…72 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08234976
CAS nummer: 286947-03-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III