Methyl-6-chloro-3-methylpicolinate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl 6-chloro-3-methylpicolinate, Methyl 6-chloro-3-methylpyridine-2-carboxylate
OR60156-1G OR60156-250MG
APOSOR60156-1GEA 55.5 EUR
APOSOR60156-1G APOSOR60156-250MG
Methyl-6-chloro-3-methylpicolinate
Methyl-6-chloro-3-methylpicolinate
Formule: C₈H₈ClNO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD12756112
CAS nummer: 878207-92-2