Isoquinoline-4-carbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Formylisoquinoline, Isoquinoline-4-carboxaldehyde
OR60160-1G OR60160-5G
APOSOR60160-1GEA 57 EUR
APOSOR60160-1G APOSOR60160-5G
Isoquinoline-4-carbaldehyde
Isoquinoline-4-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₇NO
Smeltpunt: 101…106 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00829440
CAS nummer: 22960-16-3