5-Nitrobenzoxazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR60169-1G OR60169-5G
APOSOR60169-1GEA 22 EUR
APOSOR60169-1G APOSOR60169-5G
5-Nitrobenzoxazole
5-Nitrobenzoxazole
Formule: C₇H₄N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01359855
CAS nummer: 70886-33-8