4-(4-tert-Butyl-1,3-thiazol-2-yl)piperidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR60174-1G OR60174-250MG OR60174-500MG
APOSOR60174-1GEA 448 EUR
APOSOR60174-1G APOSOR60174-250MG APOSOR60174-500MG
4-(4-tert-Butyl-1,3-thiazol-2-yl)piperidine
4-(4-tert-Butyl-1,3-thiazol-2-yl)piperidine
Formule: C₁₂H₂₀N₂S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09891552
CAS nummer: 107507-50-6