2-Ethyl-4-methyl-1,3-dioxolane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR60175-1G OR60175-250MG OR60175-500MG OR60175-5G
APOSOR60175-1GEA 92.1 EUR
APOSOR60175-1G APOSOR60175-250MG APOSOR60175-500MG APOSOR60175-5G
2-Ethyl-4-methyl-1,3-dioxolane
2-Ethyl-4-methyl-1,3-dioxolane
Formule: C₆H₁₂O₂
MW: 116.16 g/mol
Kookpunt: 117 °C
Vlampunt: 29 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16622267
CAS nummer: 4359-46-0
EINECS: 224-435-2
UN: 1993
ADR: 3 III