4-Bromo-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR60183-1G OR60183-250MG
APOSOR60183-1GEA 22 EUR
APOSOR60183-1G APOSOR60183-250MG
4-Bromo-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
4-Bromo-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formule: C₄H₃BrN₂O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01459882
CAS nummer: 13745-17-0