4-Bromoquinolin-8-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR60191-1G OR60191-250MG
APOSOR60191-1GEA 81.8 EUR
APOSOR60191-1G APOSOR60191-250MG
4-Bromoquinolin-8-ol
4-Bromoquinolin-8-ol
Formule: C₉H₆BrNO
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD08688609
CAS nummer: 139399-63-6