Pyrrole-2-carbonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR60193-25G OR60193-100G
APOSOR60193-25GEA 73 EUR
APOSOR60193-25G APOSOR60193-100G
Pyrrole-2-carbonitrile 98%
Pyrrole-2-carbonitrile
Formule: C₅H₄N₂
Kookpunt: 92…94 °C/2mmHg
Dichtheid: 1,086 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00234061
CAS nummer: 4513-94-4
UN: 3276
ADR: 6.1,III