2,3-Dimethylpyrazine 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6020-10G OR6020-250G OR6020-50G
APOSOR6020-10GEA 46.9 EUR
APOSOR6020-10G APOSOR6020-250G APOSOR6020-50G
2,3-Dimethylpyrazine 99%
2,3-Dimethylpyrazine
Formule: C₆H₈N₂
Kookpunt: 156 °C
Smeltpunt: –12 °C
Dichtheid: 1,022 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 54 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006144
CAS nummer: 5910-89-4
EINECS: 227-630-0
UN: 1993
ADR: 3,III