tert-Butyl-2-(aminomethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR60204-10G OR60204-25G OR60204-5G
APOSOR60204-10GEA 184 EUR
APOSOR60204-10G APOSOR60204-25G APOSOR60204-5G
tert-Butyl-2-(aminomethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 98%
tert-Butyl-2-(aminomethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₂
Dichtheid: 1,014 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01317793
CAS nummer: 177911-87-4
UN: 2735
ADR: 8,III