N,N'-1,3-Phenylenedimaleimide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR60208-100G OR60208-25G OR60208-500G
APOSOR60208-100GEA 26.3 EUR
APOSOR60208-100G APOSOR60208-25G APOSOR60208-500G
N,N'-1,3-Phenylenedimaleimide 95%
N,N'-1,3-Phenylenedimaleimide
Formule: C₁₄H₈N₂O₄
Smeltpunt: 198…201 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00022569
CAS nummer: 3006-93-7
UN: 2811
ADR: 6.1,II