Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonyl chloride hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR60211-1G OR60211-250MG
APOSOR60211-1GEA 218 EUR
APOSOR60211-1G APOSOR60211-250MG
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonyl chloride hydrochloride
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonyl chloride hydrochloride
Formule: C₈H₆Cl₂N₂O
Smeltpunt: 250…253 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07772809
CAS nummer: 859833-15-1