4-Bromo-2-chloro-6-nitroaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR60213-1G OR60213-250MG OR60213-5G
APOSOR60213-1GEA 32.2 EUR
APOSOR60213-1G APOSOR60213-250MG APOSOR60213-5G
4-Bromo-2-chloro-6-nitroaniline
4-Bromo-2-chloro-6-nitroaniline
Formule: C₆H₄BrClN₂O₂
MW: 251.4652 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03426655
CAS nummer: 34033-41-5