(S)-Methyl-2-amino-6-(((benzyloxy)carbonyl)amino)hexanoate hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: H-Lys(Z)-OMe.HCl, H-Lys(Z)-OMe·HCl
OR60214-100G OR60214-25G
APOSOR60214-100GEA 330 EUR
APOSOR60214-100G APOSOR60214-25G
(S)-Methyl-2-amino-6-(((benzyloxy)carbonyl)amino)hexanoate hydrochloride 97%
(S)-Methyl-2-amino-6-(((benzyloxy)carbonyl)amino)hexanoate hydrochloride
Formule: C₁₅H₂₃ClN₂O₄
MW: 330.809 g/mol
Smeltpunt: 115…118 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00034846
CAS nummer: 27894-50-4
EINECS: 248-715-9