8-Bromo-1-octene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR60222-25G OR60222-5G
APOSOR60222-25GEA 118 EUR
APOSOR60222-25G APOSOR60222-5G
8-Bromo-1-octene 98%
8-Bromo-1-octene
Formule: C₈H₁₅Br
Kookpunt: 92 °C/24mmHg
Dichtheid: 1,139 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 78 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00000275
CAS nummer: 2695-48-9
EINECS: 220-268-4
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable