9-Bromo-1-nonene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR60223-25G OR60223-5G OR60223-100G
APOSOR60223-25GEA 121 EUR
APOSOR60223-25G APOSOR60223-5G APOSOR60223-100G
9-Bromo-1-nonene 97%
9-Bromo-1-nonene
Formule: C₉H₁₇Br
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09037826
CAS nummer: 89359-54-6